Merck
SML0181
Sigma-Aldrich
S17092
≥98% (HPLC)
別名:
(2S,3aS,7aS)-1-(((R,R)-2-フェニルシクロプロピル)カルボニル)-2-((チアゾリジン-3-イル)カルボニル)オクタヒドロ-1H-インドール, [(2S,3aS,7aS)-オクタヒドロ-1-[[(1R,2R)-2-フェニルシクロプロピル]カルボニル]-1H-インドール-2-イル]-3-チアゾリジニル--メタノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H28N2O2S
CAS番号:
分子量:
384.53
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D -140 to -170° in dichloromethane
white to tan
溶解性
DMSO: ≥10 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C([C@@H]1C[C@@H]2CCCC[C@@H]2N1C(=O)[C@@H]3C[C@H]3c4ccccc4)N5CCSC5
InChI
1S/C22H28N2O2S/c25-21(18-13-17(18)15-6-2-1-3-7-15)24-19-9-5-4-8-16(19)12-20(24)22(26)23-10-11-27-14-23/h1-3,6-7,16-20H,4-5,8-14H2/t16-,17-,18+,19-,20-/m0/s1
InChI Key
NXSXRIHXEQSYEZ-KNJMJIDISA-N
アプリケーション
S 17092 may be used in prolyl endopeptidase-mediated cell signaling studies.
生物化学的/生理学的作用
S-17092は、プロリルエンドペプチダーゼ(PEP、PE)としても知られるプロリルオリゴペプチダーゼ(POP)の強力かつ選択的なインヒビターです。Ki値は1.5 nMです。 向知性薬。
S-17092によるPOPの阻害は、多数の神経ペプチドの分解を阻止してそれらの活性を上昇させており、これが向知性作用の根拠と考えられています。S-17092は、認知力を改善することが示されており、慢性的に低用量のMPTPで処理したサルで、認知課題処理能力が改善しています。さらに近年、S-17092は43-merのチモシンβ4(Tβ4)前駆体からのAcSDKPの形成を阻害するために利用されています。AcSDKPは、造血幹細胞の分化に関与しており、血管新生促進性や抗線維形成性を有しています。
プロリルエンドペプチダーゼ(PEP、PE)としても知られるプロリルオリゴペプチダーゼ(POP)の強力かつ選択的なインヒビターです。向知性薬。
特徴および利点
This compound is featured on the Neuropeptidases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0181-5MG:
SML0181-25MG:
SML0181-BULK:
SML0181-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)