About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H18N4
CAS番号:
分子量:
290.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to tan
溶解性
DMSO: ≥7 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C(Nc1ccccn1)c2ccc(CNc3ccccn3)cc2
InChI
1S/C18H18N4/c1-3-11-19-17(5-1)21-13-15-7-9-16(10-8-15)14-22-18-6-2-4-12-20-18/h1-12H,13-14H2,(H,19,21)(H,20,22)
InChI Key
KBVFRXIGQQRMEF-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
WZ811はCXCR4アンタゴニストです。
WZ811は、強力かつ特異的なCXCR4のアンタゴニストです(IC50 = 0.3 nM)。U87グリオーマ細胞において、SDF-1がかかわる細胞内cAMPレベルの変化をブロックしており(IC50 = 1.2 nM)、MDA-MB-231細胞では、マトリゲル浸潤に対する阻害効果が認められています(IC50 = 5.2 nM)。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0088-5MG:
SML0088-BULK:
SML0088-25MG:
SML0088-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)