アッセイ
≥95% (LC/MS-ELSD)
形状
solid
アプリケーション
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
保管温度
−20°C
SMILES記法
Oc1ccc(CCCCC(=O)CCc2ccc(O)cc2)cc1
InChI
1S/C19H22O3/c20-17(10-7-16-8-13-19(22)14-9-16)4-2-1-3-15-5-11-18(21)12-6-15/h5-6,8-9,11-14,21-22H,1-4,7,10H2
InChI Key
QUHYUSAHBDACNG-UHFFFAOYSA-N
詳細
植物由来の天然産物
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00219-1MG:
試験成績書(COA)