物質
colorless
クローン
7N0I2, monoclonal
フォーム
liquid
分子量
70 kDa
化学種の反応性
human
濃度
0.25 mg/mL
テクニック
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
色
colorless
アイソタイプ
IgG
免疫原配列
PLPGPSEEKTLQPSSQNTKAHPSRRVTLNTLQAWSKTTPRRINLTPLKTDTPPSSVPTSVISTPSTEEIQSETPGDAQGSPPELKRPRLDENKGGTESLDP
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CHAF1B(8208)
詳細
Chromatin assembly factor I (CAF-I) is required for the assembly of histone octamers onto newly-replicated DNA. CAF-I is composed of three protein subunits, p50, p60, and p150. The protein encoded by this gene corresponds to the p60 subunit and is required for chromatin assembly after replication. The encoded protein is differentially phosphorylated in a cell cycle-dependent manner. In addition, it is normally found in the nucleus except during mitosis, when it is released into the cytoplasm. This protein is a member of the WD-repeat HIR1 family and may also be involved in DNA repair. [provided by RefSeq, Jul 2008]
免疫原
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 459-559 of human p60 CAF1 (Q13112).
アプリケーション
WB, IHC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)