Merck
SAB1402926
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SNRPB2 antibody produced in mouse
clone 2F4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
MGC24807, MGC45309
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2F4, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~50.86 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SNRPB2(6629)
詳細
The protein encoded by this gene associates with stem loop IV of U2 small nuclear ribonucleoprotein (U2 snRNP) in the presence of snRNP-A′. The encoded protein may play a role in pre-mRNA splicing. Autoantibodies from patients with systemic lupus erythematosus frequently recognize epitopes on the encoded protein. Two transcript variants encoding the same protein have been found for this gene. (provided by RefSeq)
免疫原
SNRPB2 (AAH36737, 1 a.a. ~ 225 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MDIRPNHTIYINNMNDKIKKEELKRSLYALFSQFGHVVDIVALKTMKMRGQAFVIFKELGSSTNALRQLQGFPFYGKPMRIQYAKTDSDIISKMRGTFADKEKKKEKKKAKTVEQTATTTNKKPGQGTPNSANTQGNSTPNPQVPDYPPNYILFLNNLPEETNEMMLSMLFNQFPGFKEVRLVPGRHDIAFVEFENDGQAGAARDALQGFKITPSHAMKITYAKK
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)