Merck
SAB1401449
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HERC3 antibody produced in mouse
clone 3G7, ascites fluid
別名:
KIAA0032
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
クローン:
3G7, monoclonal
application:
ELISA (c)
WB
化学種の反応性:
human
テクニック:
capture ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
citations:
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3G7, monoclonal
化学種の反応性
human
テクニック
capture ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HERC3(8916)
関連するカテゴリー
詳細
HERC3 belongs to the HERC family of ubiquitin ligases, all of which contain a HECT domain and at least 1 RCC1 (MIM 179710)-like domain (RLD). The 350-amino acid HECT domain is predicted to catalyze the formation of a thioester with ubiquitin before transferring it to a substrate, and the RLD is predicted to act as a guanine nucleotide exchange factor for small G proteins (Hochrainer et al., 2005 [PubMed 15676274]).[supplied by OMIM
免疫原
HERC3 (NP_055421, 1 a.a. ~ 109 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MLCWGYWSLGQPGISTNLQGIVAEPQVCGFISDRSVKEVACGGNHSVFLLEDGEVYTCGLNTKGQLGHEREGNKPEQIGALADQHIIHVACGESHSLALSDRGQLFSWG
物理的形状
透明溶液
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)