Merck
S1702
SAFC
コール酸ナトリウム 水和物
医薬品製造
別名:
3α,7α,12α-トリヒドロキシ-5β-コラン-24-酸 ナトリウム塩, コール酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H39NaO5 · xH2O
CAS番号:
分子量:
430.55 (anhydrous basis)
Beilstein:
3582354
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
由来生物
animal
品質水準
フォーム
powder
分子量
micellar avg mol wt 900-1300
凝集数
2-3
不純物
Heavy Metals, Sodium deoxycholate; tested
CMC
9-15 mM (20-25°C)
HLB
18
適合性
suitable for manufacturing use
SMILES記法
O.[Na+].C[C@H](CCC([O-])=O)C1CCC2C3[C@H](O)CC4C[C@H](O)CC[C@]4(C)C3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C24H40O5.Na.H2O/c1-13(4-7-21(28)29)16-5-6-17-22-18(12-20(27)24(16,17)3)23(2)9-8-15(25)10-14(23)11-19(22)26;;/h13-20,22,25-27H,4-12H2,1-3H3,(H,28,29);;1H2/q;+1;/p-1/t13-,14+,15-,16-,17+,18+,19-,20+,22+,23+,24-;;/m1../s1
InChI Key
MUVVIYFKOVLQHL-RCVKHMDESA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Our SAFC® portfolio of high-quality raw materials for use in biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures plus the documentation and expertise to help our customers meet requirements as defined by the M-Clarity Program.
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
法的情報
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
S1702-VAR:
S1702-BULK:
S1702-1KG:
S1702-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)