PLA0071
Rabbit anti-Phospho RPA32 (S4/S8) Antibody, Affinity Purified
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
別名:
32kDa, REPA2, RF-A protein 2, RP-A p32, RP-A p34, RPA32, replication factor A protein 2, replication protein A 34 kDa subunit, replication protein A2, replication protein A2 (32kD)
About This Item
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
グレード
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
化学種の反応性
human, mouse
テクニック
immunocytochemistry: 1:500-1:5,000
immunohistochemistry: 1:500-1:2,000
immunoprecipitation (IP): 2-10 μg/mg
western blot: 1:2,000-1:10,000
アクセッション番号
NP_002937.1
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer4/pSer8)
遺伝子情報
human ... RPA2(6118)
詳細
免疫原
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
その他情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
PLA0071-100UL-KC:
PLA0071-100UL:
試験成績書(COA)