詳細
Ultima Gold XR LSC Cocktail is a safer line of liquid scintillation cocktails (LSC) designed for a wide range of aqueous solutions. Liquid scintillation counting in radionuclide metrology involves preparing samples which are emulsions of aqueous radioactive solutions in liquid scintillation cocktails. Ultima Gold XR LSC Cocktail technology is an alternative screening tool to alpha spectrometry and gas flow proportional counting.
アプリケーション
Ultima Gold XR LSC Cocktail is widely used to measure low-energy radionuclides. Metrology laboratories also use it for the standardization of radioactive solutions.
特徴および利点
Ultima Gold XR LSC Cocktail has the following benefits:
- A high flash point (150 °C) offers greater safety.
- High sample load capacity and high counting efficiency − up to 50% for 3H.
- Compatible with alkaline samples.
- It will not diffuse through polyethylene vials.
- Biodegradable.
- Compatible with polar organic solvents.
法的情報
Ultima Gold is a trademark of Revvity
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
305.6 °F - closed cup
引火点(℃)
152 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
L8411-VAR:
L8411-BULK:
L8411-5L:
L8411-2X5L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)