メーカー/製品名
Cytiva 10600017
ロールW × L
200 mm × 4 m
ポアサイズ
0.2 μm pore size
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Amersham™ Protran® Supported Western blotting membranes, nitrocellulose, a robust protein blotting membrane, is made of reinforced nitrocellulose for multiple reprobings.
アプリケーション
Amersham™ Protran® Supported Western blotting membranes, nitrocellulose is suitable for use in:
- Western blotting
- Southern blotting
- Northern blotting
特徴および利点
- High binding capacity.
- Versatile, robust and excellent signal-to-noise ratios.
- Optimal for applications when stripping and reprobing is required.
- Suitable for proteins of a wide range of molecular weights.
保管および安定性
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
法的情報
Amersham is a trademark of Cytiva
Protran is a registered trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)