Merck
EP022822187
Rotor for Eppendorf® Vacufuge® Plus Concentrator
F-35-8-24, non aerosol tight, (8 x 25.0 mL flat-bottom tubes)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103909
特徴
to hold 8 x 24 x 86 - 90 mm tubes
to hold 8 x 25 mL flat-bottom tubes
fixed angle rotor
non aerosol tight
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 022822187 (NA)
テクニック
centrifugation: suitable
キャパシティ
(8 x 25.0 mL flat-bottom tubes)
適合性
for use with centrifuge models Vacufuge Plus Concentrator
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Selection of rotors for the Eppendorf Vacufuge Plus.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Vacufuge is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)