Merck
E9251
Sigma-Aldrich
ECTEOLA-セルロース
coarse
別名:
エピクロロヒドリントリエタノールアミン–セルロース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
23151817
NACRES:
NA.56
品質水準
粒径
, coarse
キャパシティ
~0.3 meq/g
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Ecteola cellulose is used in affinity chromatography, protein chromatography and heparin applications. Ecteola cellulose has been used in studies to develop methods for evaluating sugar concentrations and to detect inhibition of clot strength in blood samples.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
E9251-50G:
E9251-500G:
E9251-BULK:
E9251-100G:
E9251-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)