Merck
CLS67804
Corning® LSE デジタルマイクロプレートシェーカー
digital microplate shaker, accommodates up to 4 microplates, 120 V, 1/cs
別名:
シェーカー, マイクロプレート用シェーカー, ミキサーシェーカー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
AC/DC入力
120 V AC
無菌性
non-sterile
特徴
CE compliant
lid: no
包装
case of 1
pack of 1
メーカー/製品名
Corning 6780-4
パラメーター
100-1400 rpm speed
L × W × H
16.8 cm × 27.9 cm × 15.3 cm
重量
4.3 kg
none
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning LSEデジタルマイクロプレートシェーカーは、振盪速度と作動時間をデジタルでコントロールします。1つのコントロールノブでパラメーターを設定し、値は3桁の大型ディスプレイに表示されます。頑丈な基部にモーターが収納されているため、静かで振動のない運転が実現されます。中に入っているステンレス鋼製プラットフォームが4つのマイクロプレート(標準または深型ウェル)を収容し、シェーカーをコントロールされた4~65°Cの温度環境で安全に使用できます。
  • 大容量-4つまでのマイクロプレートを処理
  • 再懸濁、ホモジナイズ、ボルテックス用の3 mm軌道。
  • 1つのノブでコントロールする大型デジタルディスプレイ
  • 低温室やインキュベーターに最適
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
LSE is a trademark of Corning, Inc.