Merck
C1355
Sigma-Aldrich
Z-Leu-Glu(O-Me)-His-Asp(O-Me)フルオロメチルケトン トリフルオロアセタート塩 水和物
≥90%
別名:
Z-LEHD-FMK, Z-LE(OMe)HD(OMe)-FMK
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H43FN6O10 · xC2HF3O2 · yH2O
CAS番号:
分子量:
690.72 (anhydrous free base basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥90%
フォーム
film
保管条件
desiccated
colorless to light brown
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
COC(=O)CC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](Cc2c[nH]cn2)C(=O)N[C@@H](CC(=O)OC)C(=O)CF
InChI
1S/C32H43FN6O10/c1-19(2)12-24(39-32(46)49-17-20-8-6-5-7-9-20)30(44)36-22(10-11-27(41)47-3)29(43)38-25(13-21-16-34-18-35-21)31(45)37-23(26(40)15-33)14-28(42)48-4/h5-9,16,18-19,22-25H,10-15,17H2,1-4H3,(H,34,35)(H,36,44)(H,37,45)(H,38,43)(H,39,46)/t22-,23-,24-,25-/m0/s1
InChI Key
YXRKBEPGVHOXSV-QORCZRPOSA-N
アプリケーション
カスパ-ゼ-9の細胞透過性インヒビタ-であり、競合的かつ不可逆的に阻害します。
特徴および利点
This compound is featured on the Caspases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C1355-VAR:
C1355-BULK:
C1355-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)