由来生物
synthetic
グレード
pharmaceutical primary standard
認証
EP
APIファミリー
ciclesonide
包装
pkg of 150 mg
メーカー/製品名
EDQM
保管条件
protect from light
色
white
bp
665.0 °C/1.333 hPa (1229.0°F)
mp
209-211 °C (408—412°F)
溶解性
water: <0.1 g/L
acetone: soluble
ethanol: soluble
密度
1.23 g/cm3 at 20 °C (1.333 hPa)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@]12C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]3([H])C[C@]5([H])[C@]4(O[C@@](C6CCCCC6)([H])O5)C(COC(C(C)C)=O)=O)=CC(C=C1)=O
InChI
1S/C32H44O7/c1-18(2)28(36)37-17-25(35)32-26(38-29(39-32)19-8-6-5-7-9-19)15-23-22-11-10-20-14-21(33)12-13-30(20,3)27(22)24(34)16-31(23,32)4/h12-14,18-19,22-24,26-27,29,34H,5-11,15-17H2,1-4H3/t22-,23-,24-,26+,27+,29+,30-,31-,32+/m0/s1
InChI Key
LUKZNWIVRBCLON-GXOBDPJESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0001553-1EA:
Y0001553:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)