Merck
66930
Sigma-Aldrich
N-メチル-D-グルカミン
ReagentPlus®, ≥99.0% (T)
別名:
1-デオキシ-1-(メチルアミノ)-D-グルシトール, メグルミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H17NO5
CAS番号:
分子量:
195.21
Beilstein:
385906
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
由来生物
synthetic
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99.0% (T)
フォーム
powder
光学活性
[α]20/D −16.5±0.5°, c = 2% in H2O
自己発火温度
~662 °F
mp
126-131 °C
129-131.5 °C (lit.)
溶解性
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤20 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
SMILES記法
CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C7H17NO5/c1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h4-13H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6+,7+/m0/s1
InChI Key
MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N-メチル-D-グルカミンは、メグルミンとしても知られるソルビトール由来のアミノ糖です。ピラノピラゾール誘導体のワンポット合成における触媒として作用します。
アプリケーション
N-メチル-D-グルカミンは以下に使用されています:
  • 特定のイオンに対するその高い親和性と選択性に依存するイオン交換樹脂として
  • 水溶液からホウ素を除去するための緩衝剤として
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
66930-500G:
66930-BULK:
66930-VAR:
66930-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Synthesis of graft adsorbent with N-methyl-D-glucamine for boron adsorption.
Hoshina H
Journal of ion exchange, 18(4), 236-239 (2007)
Polymeric microspheres with N-methyl-d-glucamine ligands for boron removal from water solution by adsorption?membrane filtration process.
Wolska J
Environmental Geochemistry and Health, 32(4), 349-352 (2010)
Affinity and selectivity of immobilized N-methyl-D-glucamine for mercury (II) ions.
Zhu X
Industrial & Engineering Chemistry Research, 44(19), 7490-7495 (2005)
Water-insoluble polymer?clay nanocomposite ion exchange resin based on N-methyl-D-glucamine ligand groups for arsenic removal.
Urbano BF
Reactive functional Polymers, 72(9), 642-649 (2012)
Isabelle Thomassin-Naggara et al.
Radiology, 267(2), 432-443 (2013-03-08)
To construct and undertake preliminary validation of a magnetic resonance (MR) imaging scoring system designed for use in pelvic MR imaging performed for characterization of adnexal masses that were indeterminate at ultrasonography (US). The institutional ethics committee approved this retrospective