Merck
XX42PMINIX
Millipore
Pellicon® MiniXカセットホルダー
Batch TFF, Single-pass TFF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151800
eCl@ss:
32031690
物質
316L stainless steel
メーカー/製品名
Pellicon®
パラメーター
4-50 °C temperature
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
W
11.4 cm (4.5 in.)
Depth
24 cm (9.5 in.)
重量
7 kg (15.5 lb)
フィッティング
3/4 in. inlet/outlet sanitary flange (Feed/retentate/permeate)
詳細
Pellicon® MiniXホルダーには長いタイロッドが付属しており、2~4個のPellicon® 2ミニカセットを簡単に取り付けることが可能で、合計面積は0.2~0.4 m2です。Pellicon® 3カセット(88 cm2、0.11 m2)の場合は合計面積が176 cm2~0.44 m2であり、シングルパスTFF操作用のMiniダイバータプレートキットとともにシリアルナンバーが付いています。
アプリケーション
バッチTFF、シングルパスTFF
特徴および利点
用途
  • バッチTFF、シングルパスTFF
法的情報
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany