コンテンツへスキップ
MilliporeSigma
すべての画像(1)
主要文書
安全性情報
9030
Sigma-Aldrich
Glucagon
Iodinated Glucagon -HPLC purified & prepared fresh monthly.
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
サイズを選択してください
表示を変更する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
eCl@ss:
32160405
ラベル
125Iodine labeled
品質水準
フォーム
solid
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
遺伝子情報
human ... GCG(2641)
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Respiratory Tract
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
9030:
試験成績書(COA)