安全性情報
8.41749
Sigma-Aldrich
1-Pentanethiol
for synthesis
別名:
1-Pentanethiol, Amyl mercaptan, Pentyl mercaptan
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H12S
CAS番号:
分子量:
104.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352105
EC Index Number:
203-789-1
蒸気圧
18.5 hPa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
bp
125-126 °C/1013 hPa
mp
-76 °C
転移温度
flash point 18 °C
溶解性
0.16 g/L
密度
0.841 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C5H12S/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI Key
ZRKMQKLGEQPLNS-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.840 - 0.844
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
64.4 °F - closed cup
引火点(℃)
18 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体