安全性情報
04-1540
Sigma-Aldrich
抗PICH抗体 クローン142-26-3
clone 142-26-3, from mouse
別名:
excision repair cross-complementing rodent repair deficiency, complementation group 6-like, excision repair cross-complementing rodent repair deficiency complementation group 6 - like, Tumor antigen BJ-HCC-15, PLK1-interacting checkpoint helicase, ATP-de
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
142-26-3, monoclonal
化学種の反応性
human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ERCC6L(54821)
詳細
Plk1相互作用チェックポイントヘリカーゼ(PICH)は、紡錘体形成チェックポイントの不可欠な構成要素です(Baumann, C., et al. (2007).Cell 128:101–114)。このタンパク質はATPaseファミリーのSNF2メンバーであり、Plk1の結合パートナーおよび基質として機能します。PICHがリン酸化されると、PICHの局在を仲介する働きをするPlk1を回収します。PICHは、DNAヘリカーゼとして前中期に動原体とセントロメアに集合し、MAD2を動員してクロマチンセントロメアの張力を仲介することによって、紡錘体形成チェックポイントの必要な部分として作用します。PICHが枯渇すると、紡錘体形成チェックポイントが解消され、染色体の大規模な誤分離を生じます。
特異性
この抗体は、Plk1-相互作用チェックポイントヘリカーゼを認識します。
免疫原
エピトープ:不明
ヒトPlk1-相互作用チェックポイントヘリカーゼに対応するヒスチジンタグ付きリコンビナント・タンパク質。
アプリケーション
免疫沈降: この抗体を、独立した研究所がIPにおいて使用しました。
免疫細胞染色: この抗体を、独立した研究所がICにおいて使用しました。
抗PICCH抗体 クローン142-26-3(マウスモノクローナル抗体)を用いて、PICCH(別名:がん抗原BJ-HCC-15、PLK1相互作用チェックポイントヘリカーゼ、ATP依存性ヘリカーゼERCC6様)を検出できます。この抗体は、WB、IP、ICCで検証済みです。
研究のカテゴリ
エピジェネティクスおよび核機能
研究のサブカテゴリ
細胞周期、DNA複製および修復
品質
HeLa-S3細胞ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:0.1 µg/mLで使用、HeLa-S3細胞ライセート10 µg中のPlk1-相互作用チェックポイントヘリカーゼを検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約160 kDa
物理的形状
フォーマット:精製品
精製プロテインG
精製マウスモノクローナルIgG1κ抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシン緩衝液(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
2~8℃で受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
対照
HeLa-S3細胞ライセート
その他情報
濃度:ロットの具体的な濃度につきましては分析証明書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
04-1540:
試験成績書(COA)