Merck
600480
Avanti
20mL Clear Vial
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
20 mL Clear Vial with PTFE Lined Screw Cap Closure, (Glass)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
24122000
NACRES:
NA.25
物質
(Glass)
包装
vial of 1 × 20 mL (600480-1EA)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
包装
20ml Clear Glass Screw Cap Vial
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)