詳細
tilt angle: +/- 8°
特徴
CE compliant
メーカー/製品名
Benchmark Scientific BR1000-230-UK plug
パラメーター
12 rpm speed (10 rpm for 230V)
4-65 °C temp. range
5 lb load
W × D × H
13.5 in. (34 cm) × 12 in. (30 cm) × 4.7 in. (12 cm)
プラットフォームL × W
12 in. (30 cm) × 12 in. (30 cm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The BenchBlotter is an economical "workhorse" rocker, designed for common molecular lab applications such as blotting, staining/destaining, etc. Optimized for blot washing and gel staining, the BenchBlotter gently mixes at 12 rpm with a +/- 8° tilt. The dual platform accessory doubles the work surface, and the unit is cold room and incubator safe.
法的情報
BenchBlotter is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)