物質
borosilicate glass
hexagonal base
white graduation
特徴
graduations 0.1 mL
メーカー/製品名
3201/02WC
SciLabware
H
115 mm
キャパシティ
5 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Complies with ISO 4788
- Calibrated to Class A tolerances
- Individually tested and supplied with certificate showing exact volume contained at 5 points on the scale
- Conformity ′H′ certified
- Inscribed with individual serial number for tracibility to National Standards.
- Graduations in white enamel
- Manufactured from chemically resistant borosilicate glass with hexagonal foot
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)