コンテンツぞスキップ
Merck
S915874
(4-BROMOPHENYL)PHOSPHONIC ACID
AldrichCPR
ログむン組織・契玄䟡栌を衚瀺する
About This Item
化孊匏:
C6H6BrO3P
CAS番号:
分子量:
236.991
MDL番号:
その他情報
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of rare and unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH'S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT AS-IS AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
最新バヌゞョンのいずれかを遞択しおください
詊隓成瞟曞COA
Lot/Batch Number
サポヌトが必芁な堎合は、お問い合わせください カスタマヌサポヌト
以前この補品を賌入いただいたこずがある堎合
文曞ラむブラリで、最近賌入した補品の文曞を怜玢できたす。
文曞ラむブラリにアクセスする
ラむフサむ゚ンス、有機合成、材料科孊、クロマトグラフィヌ、分析など、あらゆる分野の研究に経隓のあるメンバヌがおりたす。.
補品に関するお問い合わせはこちらテクニカルサヌビス