Merck
GF38737929
タンタル
pellets, 20g, max. size 10mm, 99.9%
別名:
タンタル, Ta
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Ta
CAS番号:
分子量:
180.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141741
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
アッセイ
99.9%
フォーム
foil
自己発火温度
572 °F
メーカー/製品名
Goodfellow 387-379-29
抵抗性
13.5 μΩ-cm, 20°C
部分最大サイズ
10 mm
bp
5425 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
密度
16.69 g/cm3 (lit.)
SMILES記法
[Ta]
InChI
1S/Ta
InChI Key
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)