Merck
711004
Sigma-Aldrich
レスベラトロール-(4-ヒドロキシフェニル-13C6)
99 atom % 13C, 98% (CP)
別名:
3,4',5-トリヒドロキシ-trans-スチルベン-13C6, 5-[(1E)-2-(4-ヒドロキシフェニル)エテニル]-1,3-ベンゼンジオール-13C6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C6C8H12O3
CAS番号:
分子量:
234.20
UNSPSCコード:
12191503
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+6
保管温度
−20°C
SMILES記法
Oc1cc(O)cc(\C=C\[13c]2[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]2)c1
InChI
1S/C14H12O3/c15-12-5-3-10(4-6-12)1-2-11-7-13(16)9-14(17)8-11/h1-9,15-17H/b2-1+/i3+1,4+1,5+1,6+1,10+1,12+1
InChI Key
LUKBXSAWLPMMSZ-OYESDQHJSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
711004-BULK:
711004-10MG-PW:
711004-1MG:
711004-10MG:
711004-1MG-PW:
711004-VAR:
711004-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1