Merck
631086
Sigma-Aldrich
3,4-Dimethoxy-N-methylbenzylamine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(H3CO)2C6H3CH2NHCH3
CAS番号:
分子量:
181.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5410 (lit.)
bp
103-106 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CNCc1ccc(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C10H15NO2/c1-11-7-8-4-5-9(12-2)10(6-8)13-3/h4-6,11H,7H2,1-3H3
InChI Key
XQODFBIAQVJQHF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
631086-1G:
631086-5G:
631086-BULK:
631086-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)