Merck
525553
Sigma-Aldrich
4-Phenyl-1-(2H)-phthalazinone
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H10N2O
CAS番号:
分子量:
222.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
mp
240-244 °C (lit.)
官能基
phenyl
SMILES記法
O=C1NN=C(c2ccccc2)c3ccccc13
InChI
1S/C14H10N2O/c17-14-12-9-5-4-8-11(12)13(15-16-14)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,(H,16,17)
InChI Key
XCJLBNVENUPHEA-UHFFFAOYSA-N
詳細
4-Phenyl-1-(2H)-phthalazinone can be prepared from hydrazine sulphate and sodium hydroxide.
アプリケーション
4-Phenyl-1-(2H)-phthalazinone may be used in the synthesis of 2-chloro-N-(unsubstituted/substitutedphenyl) acetamide.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
525553-VAR:
525553-BULK:
525553-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)