Fotometri, kit analitici e accessori
Il sistema Spectroquant® comprende un’ampia gamma di kit analitici di elevata qualità, strumenti affidabili, applicazioni personalizzate e assicurazione della qualità analitica (AQA) lungo tutto il processo, a vantaggio di analisi fotometriche sicure.
I componenti cruciali di un’analisi fotometrica sono un kit analitico con cui effettuare una reazione chimica in cuvetta e un fotometro con cui leggere il risultato. Per garantire una qualità adeguata dei risultati, forniamo anche guide per l’AQA e soluzioni standard pronte all’uso. Oltre agli accessori, proponiamo un un software che, grazie alla possibilità di connessione, consente di esportare i risultati analitici senza fatica.
Risorse sui prodotti
Catalogo: Analisi delle acque, ambientali e alimentari
Brochure: Spettrofotometri Spectroquant® Prove
Bollettino applicativo: Anidride solforosa nella birra
Manuale d'uso: Programming Data for Spectroquant® Test Kits
Articolo: Manual Analysis Methods for the Brewery Industry with Spectoquant® Prove
Protocols and Application Notes
Articolo: Un metodo più semplice, rapido ed economico per la determinazione dell'azoto totale
Articolo: Fosfati nelle acque freatiche e di superficie: un metodo di determinazione rapido e affidabile con il kit fotometrico Spectroquant®
Richiedi: documentazione per l’equivalenza / riconoscimento della EPA USA dei kit analitici Spectroquant®
Prodotti: kit analitici Spectroquant® per lo spettrofotometro METTLER TOLEDO UV5
Prodotti
Fotometri Spectroquant®
Gli strumenti Spectroquant® offrono semplicità, sicurezza e durabilità nelle analisi ambientali, alimentari e delle acque.
- Gli spettrofotometri Spectroquant® Prove 100 / 300 / 600 sono ideali per le analisi di acque reflue, potabili e di processo con la loro ampia gamma di metodi pre-programmati. Il software Spectroquant® Prove Connect to LIMS consente il trasferimento automatizzato dei dati al sistema elettronico del laboratorio in tutta semplicità.
- Il fotometro con filtri Spectroquant® NOVA 60A assicura elevata qualità delle determinazioni, facilità d’impiego e assicurazione della qualità analitica a ogni livello.
- I colorimetri portatili Spectroquant® Move sono ermetici alla polvere e all'acqua in conformità con la classe di protezione IP 68. Lo strumento Move 100 può essere utilizzato per analisi rapide in situ con oltre 100 metodi preprogrammati e 35 metodi impostabili dall’utente per l’analisi delle acque potabili e reflue. Il colorimetro Move DC assicura risultati rapidi con cinque parametri per il controllo delle procedure di disinfezione: cloro, ozono, biossido di cloro, acido cianurico e pH.
- I termoreattori Spectroquant® sono ottimizzati per i reagenti di digestione Spectroquant® e consentono un pretrattamento termico rapido come richiesto, per esempio, dal metodo di digestione per la determinazione dei livelli di COD o dai kit Crack Spectroquant®.
Kit analitici Spectroquant®
I kit analitici pronti all’uso Spectroquant® sono ottimizzati per determinazioni fotometriche di un’ampia gamma di parametri. Essi consentono di ottenere risultati accurati e affidabili fornendo tutti i reagenti e le istruzioni necessarie; inoltre, grazie a un sistema basato su codici a barre, i fotometri Spectroquant® scelgono in maniera automatizzata il metodo analitico da applicare. Il Live ID permette di trasferire agli spettrofotometri Spectroquant® Prove informazioni sulla loro scadenza e il numero di lotto, migliorando la AQ.
I kit Spectroquant® in cuvetta contengono i reagenti necessari per l'analisi in cuvette monouso da 16 mm, mentre i kit Spectroquant® di reagenti costituiscono l’alternativa economica e includono tutti i prodotti chimici puri che servono, da utilizzare con le proprie cuvette. Diversi kit analitici Spectroquant® sono accettati dall’EPA USA o riconosciuti equivalenti e metodi EPA, oppure conformi ai metodi standard ISO e assicurano, quindi, risultati affidabili e riproducibili.
Assicurazione della Qualità Analitica (AQA) Spectroquant®
La nostra esauriente offerta include anche soluzioni standard di riferimento pronte all’uso, ideali per il controllo della qualità dei metodi fotometrici e dei kit analitici Spectroquant®.
Fornite in concentrazioni che solitamente ne consentono un impiego diretto, senza ulteriori diluizioni, esse consentono di risparmiare tempo e prevengono eventuali errori di diluizione. Queste soluzioni standard sono tracciabili ai materiali di riferimento standard (SRM) del National Institute of Standards and Technology (NIST) o alla Farmacopea Statunitense (USP).