Prodotti
Applicazioni
Servizi
Assistenza
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e biochimica
Clinica e diagnostica
Filtrazione
Microbiologia industriale
Attrezzature per il laboratorio
Scienza dei materiali
Biologia molecolare e genomica funzionale
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Purificazione dell'acqua
Chimica analitica
Colture e analisi cellulari
Chimica e sintesi
Clinica e diagnostica
Analisi ambientali e della Cannabis
Analisi e produzione alimentari
Genomica
Scienza e ingegneria dei materiali
Analisi microbiologiche
Sviluppo e produzione di mRNA
Produzione farmaceutica e biofarmaceutica
Biologia delle proteine
Aree di ricerca e patologie di interesse
Sviluppo analitico e caratterizzazione
Produzione conto terzi
Prodotti su misura
Piattaforme digitali e software
Sviluppo e produzione di IVD
Sviluppo e produzione di mRNA
Servizi per i prodotti
Assistenza
Servizi analitici
Servizio Clienti
Contatti
FAQ
Schede di sicurezza (SDS)
Certificati (CdA/CdO)
Qualità e Regulatory
Strumenti di calcolo e app
Webinar
Indietro
Protease Inhibitor Cocktail
Sinonimo/i:
Cocktail di inibitori delle proteasi
Products
Categoria del prodotto
inhibitor cocktails (7)
inhibitors (7)
bioactive small molecules (2)
Marchio
Sigma-Aldrich (16)
Tessuto
Livello qualitativo
Filtra i prodotti
Showing 1-16 of 16
Confronta
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
P8340
Protease Inhibitor Cocktail,
DMSO solution, for the inhibition of serine, cysteine, acid proteases and aminopeptidases, for use with mammalian cell and tissue extracts, DMSO solution
Espandi
Visualizza i prezzi
S8830
Protease Inhibitor Cocktail,
SIGMA FAST, EDTA-Free, tablet, for the inhibition of serine, cysteine, aspartic and metalloproteases, for use in purification of Histidine-tagged proteins
Espandi
Visualizza i prezzi
P2714
Protease Inhibitor Cocktail,
lyophilized powder, for the inhibition of serine, cysteine and metallo-proteases, for general use, lyophilized powder
Espandi
Visualizza i prezzi
P8849
Protease Inhibitor Cocktail,
DMSO solution, for the inhibition of serine, cysteine, aspartic, aminopeptidases and thermolysin-like activities, for use in purification of Histidine-tagged proteins, DMSO solution
Espandi
Visualizza i prezzi
P9599
Protease Inhibitor Cocktail,
DMSO solution, for the inhibition of serine, cysteine, aspartic, metalloproteases and aminopeptidases, for plant cell and tissue extracts, DMSO solution
Espandi
Visualizza i prezzi
P1860
Protease Inhibitor Cocktail,
DMSO solution, for the inhibition of serine, cysteine, aspartic proteases and aminopeptidases, for use in tissue culture media, DMSO solution
Espandi
Visualizza i prezzi
S8820
Protease Inhibitor Cocktail,
SIGMA FAST, tablet, for the inhibition of serine, cysteine, aspartic and metalloproteases, For General Use
Espandi
Visualizza i prezzi
P8465
Protease Inhibitor Cocktail,
lyophilized powder, for the inhibition of serine, cysteine, aspartic, metalloproteases and aminopeptidases, for use with bacterial cell extracts, lyophilized powder
Espandi
Visualizza i prezzi
P8215
Protease Inhibitor Cocktail,
DMSO solution, for the inhibition of serine, cysteine, aspartic and metalloproteases, for use with fungal and yeast extracts, DMSO solution
Espandi
Visualizza i prezzi
PIC0002
Protease Inhibitor Cocktail,
ReadyShield
®
ready-to-use solution, for the inhibition of serine, cysteine, acid proteases and aminopeptidases, for use with mammalian cell and tissue extracts, Non-freezing solution
Espandi
Visualizza i prezzi
I3786
Protease Inhibitor Cocktail,
Animal-Free, DMSO solution, for the inhibition of serine, cysteine, aspartic proteases and aminopeptidases, for use with mammalian cell and tissue extract, DMSO solution
Espandi
Visualizza i prezzi
PIC0007
Protease Inhibitor Cocktail,
ReadyShield
®
ready-to-use solution, for the inhibition of serine, cysteine, aspartic and metalloproteases, Safe for Proteomic Mass Spectrometry applications
Espandi
Visualizza i prezzi
I3911
Protease Inhibitor Cocktail,
Animal-Free, lyophilized powder, for the inhibition of serine, cysteine, aspartic and metalloproteases, for general use, lyophilized powder
Espandi
Visualizza i prezzi
PIC0006
Protease Inhibitor Cocktail,
ReadyShield
®
ready-to-use solution, for the inhibition of serine, cysteine, aspartic proteases and aminopeptidases, for use in tissue culture media, Non-freezing solution
Espandi
Visualizza i prezzi
PIC0005
Protease Inhibitor Cocktail,
ReadyShield
®
ready-to-use solution, for the inhibition of serine, cysteine, acid proteases and aminopeptidases, For plant cell and tissue extracts, Non-freezing solution
Espandi
Visualizza i prezzi
PIC0004
Protease Inhibitor Cocktail,
ReadyShield
®
ready-to-use solution, for the inhibition of serine, cysteine, acid proteases and aminopeptidases, for use in purification of Histidine-tagged proteins, Non-freezing solution