Merck
Ethyl 10-undecenoate ≥97%, FG
Ethyl 10-undecenoate
Ethyl 10-undecenoate ≥97%, FG
Sinonimo/i:
Ethyl undecylenate, Ethyl 10-undecenoate
Formula condensata:
H2C=CH(CH2)8CO2C2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.33
Numero CE:
Products
Categoria del prodotto
Marchio
Punto d’ebollizione (°C)
Peso formula
Purezza
Ente
Livello qualitativo
Applicazione
Classe di Markush
Gruppo di Markush
Classe organolettica