Saggi di migrazione e invasione cellulare
Le metastasi tumorali sono il risultato di molteplici alterazioni delle cellule tumorali e del microambiente che le circonda che consentono alle cellule di migrare o invadere i tessuti sani. Il nostro portafoglio di saggi di migrazione e invasione e della chemiotassi e aptotassi mediante camera di Boyden, consente ai ricercatori di simulare le condizioni dalle cellule normali e metastatiche presenti in vivo.
Saggi di migrazione cellulare
La migrazione cellulare è fondamentale per lo sviluppo embrionale, l'angiogenesi, la guarigione delle ferite, la risposta immunitaria e l'infiammazione. Poiché la malattia metastatica è il fattore chiave che porta alla mortalità dovuta a tumore, la comprensione dei meccanismi di migrazione cellulare è di fondamentale importanza negli studi sul cancro. Molti saggi di migrazione cellulare si basano su di un saggio scratch qualitativo o sulla tecnica della camera di Boyden, più quantitativa.
La tecnica della camera di Boyden monitora la migrazione cellulare legata a chemiotassi e aptotassi. La chemiotassi descrive la migrazione cellulare in risposta a segnali chimici extracellulari, mentre l'aptotassi descrive la migrazione cellulare verso un gradiente di siti proteici legati alla matrice extracellulare (ECM).
I saggi di migrazione QCM™ per chemiotassi e aptotassi sono disponibili con pori di diverse dimensioni e formati multipozzetto. I saggi di migrazione QCM™ non richiedono la marcatura, il raschiamento, il lavaggio e il conteggio delle cellule associati ai protocolli basati su marcatura con calceina-AM.
I saggi di migrazione cellulare InnoCyte™ in formato multi-pozzetto sono destinati all’analisi della migrazione cellulare per chemiotassi. Questi saggi misurano la migrazione di cellule epiteliali, mesenchimali ed endoteliali attraverso pori di 8 μm in direzione di un feeder layer utilizzando un colorante fluorescente permeabile alle cellule.
Saggio scratch per l'analisi della migrazione cellulare
Il saggio scratch viene utilizzato per studiare la migrazione cellulare e la guarigione delle ferite. Nel saggio scratch viene effettuato un graffio sulla superficie di un monostrato di cellule confluenti per creare uno stretto spazio senza cellule, simile a una ferita. Il test monitora quindi la migrazione delle cellule rimaste sui bordi verso lo spazio vuoto, fino a quando esso non viene riempito. Il nostro saggio scratch Cell Comb™ crea una serie di graffi molto ravvicinati per massimizzare i numero di bordi e di spazi vuoti da riempire, lasciando allo stesso tempo un numero adeguato di cellule intatte che possano migrare nello spazio vuoto.
Saggi di invasione cellulare
La capacità di un tumore di degradare i componenti dell'ECM della membrana basale e dei tessuti associati è indice del suo potenziale metastatico. I nostri saggi di invasione cellulare QCM™mediante camera di Boyden, rappresentano un approccio sensibile e ad alto rendimento per quantificare l'invasione cellulare in vitro. In questi saggi viene valutata l’invasione delle cellule su un modello di membrana basale in cui i pori di una membrana sono ostruiti da uno strato di proteine della ECM che bloccano le cellule non invasive.
Il saggio di crescita dei neuriti Chemicon® utilizza la tecnologia degli inserti microporosi per colture di tessuti Millipore® che permette il passaggio dei neuriti attraverso una membrana con pori di 1 µm, diametro che non consente invece il passaggio dei corpi cellulari. Q.Questo saggio è ottimizzato per cellule PC12.