V900476
TES
Vetec™, reagent grade, 99%
Sinonimo/i:
2-[(2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl)amino]ethanesulfonic acid, N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]-2-aminoethanesulfonic acid, TES free acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
99%
Forma fisica
crystalline powder
Intervallo di pH utile
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
Punto di fusione
~225 °C (dec.)
Solubilità
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
Stringa SMILE
OCC(CO)(CO)NCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H15NO6S/c8-3-6(4-9,5-10)7-1-2-14(11,12)13/h7-10H,1-5H2,(H,11,12,13)
JOCBASBOOFNAJA-UHFFFAOYSA-N
WGK 1