V900418
Biotina
Vetec™, reagent grade, ≥99%
Sinonimo/i:
Biotina-D, Bios II, Coenzima R, Vitamina B7, Vitamina H
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
≥99%
Stato
powder
Colore
white to off-white
Punto di fusione
231-233 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C10H16N2O3S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-16-7)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7-,9-/m0/s1
YBJHBAHKTGYVGT-ZKWXMUAHSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?