Key Documents
V900309
Sigma-Aldrich
MOPS hemisodium salt
Vetec, reagent grade, 98%
Sinonimo/i:
3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid hemisodium salt, 4-Morpholinepropanesulfonic acid hemisodium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H14.5NO4S · 0.5Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.25
Codice UNSPSC:
12161700
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Intervallo di pH utile
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
Solubilità
water: 0.5 g/mL, clear, colorless to faintly yellow
Stringa SMILE
[Na+].OS(=O)(=O)CCCN1CCOCC1.[O-]S(=O)(=O)CCCN2CCOCC2
InChI
1S/2C7H15NO4S.Na/c2*9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8;/h2*1-7H2,(H,9,10,11);/q;;+1/p-1
OVCWZKQPQOVIDT-UHFFFAOYSA-M
Note legali
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3