V900306
MOPS
crystalline powder, reagent grade, Vetec™
Sinonimo/i:
Acido 3-(N-morfolino) propan solfonico, Acido 4-morfolinpropansolfonico
About This Item
Prodotti consigliati
product name
MOPS, Vetec™, reagent grade
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec™
Forma fisica
crystalline powder
pH
2.5-4 (25 °C, 209 g/L)
Intervallo di pH utile
6.5-7.9
pKa (25 °C)
7.2
Solubilità
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
Stringa SMILE
OS(=O)(=O)CCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H15NO4S/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8/h1-7H2,(H,9,10,11)
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup