V900222
Ammonio cloruro
Vetec™, reagent grade, 99%
Sinonimo/i:
Salmiac
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Densità del vapore
1.9 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 160.4 °C)
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
99%
Stato
powder
pH
4.5-5.5 (20 °C, 50 g/L)
Punto di fusione
340 °C (subl.) (lit.)
Stringa SMILE
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Ammonium chloride catalyzed Knoevenagel condensation in PEG-400 as ecofriendly solvent.: The research demonstrates the use of ammonium chloride as a catalyst for the Knoevenagel condensation reaction in an ecofriendly solvent (PEG-400). This highlights the potential for sustainable chemical processes using ammonium chloride (Indian Journal of Chemistry -Section B, 2021).
- Recovery of Vanadium by ammonium chloride precipitation method using response surface methodology.: This study investigates the recovery of vanadium using ammonium chloride precipitation. The results show that a high recovery rate of over 90% can be achieved, demonstrating the efficacy of ammonium chloride in metal recovery processes (Gharagozlou et al., 2021).
- Ammonium Escorted Chloride Chemistry in Stabilizing Aqueous Chloride Ion Battery.: This paper discusses the stabilization of aqueous chloride ion batteries using ammonium chloride, which enhances battery performance and longevity. The research provides insights into the development of advanced energy storage systems (Sun et al., 2022).
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?