V900090
Dimetil solfossido
Vetec™, reagent grade, 99%
Sinonimo/i:
DMSO
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Densità del vapore
2.7 (vs air)
Tensione di vapore
0.42 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
573 °F
Limite di esplosione
42 %, 63 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.479 (lit.)
P. eboll.
189 °C (lit.)
Punto di fusione
16-19 °C (lit.)
Densità
1.10 g/mL (lit.)
Stringa SMILE
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- A GC-MS-based untargeted metabolomics approach for comprehensive metabolic profiling of mycophenolate mofetil-induced toxicity in mice.: Demonstrates the application of DMSO in enhancing the solubility of complex samples for gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) analysis, crucial for toxicological studies (Zhao T et al., 2024).
Avvertenza
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
85 °C - closed cup