V900073
DL-Malic acid
Vetec™, reagent grade, 98%
Sinonimo/i:
(±)-2-Hydroxysuccinic acid, DL-Hydroxybutanedioic acid
About This Item
Grado
reagent grade
Densità del vapore
4.6 (vs air)
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
98%
Temp. autoaccensione
644 °F
Punto di fusione
131-133 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9)
BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
397.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
203 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)