V900041
Fosfato di potassio
Vetec™, reagent grade, 99%
Sinonimo/i:
Fosfato di potassio prim., Fosfato monopotassico, Potassio diidrogeno fosfato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
99%
Forma fisica
powder
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
Punto di fusione
252.6 °C (lit.)
Densità
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
WGK 1