V800366
Acetato di sodio
LR, 99-102%
Sinonimo/i:
Acido acetico
About This Item
Grado
LR
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
99-102%
Stato
crystalline powder
Temp. autoaccensione
1112 °F
pH
7.5- 9.0 (5% in water)
Stringa SMILE
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)