V800342
Potassium chromate
AR, ≥99.5%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
AR
Densità del vapore
6.7 (vs air)
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
≥99.5%
Forma fisica
solid
pH
9-9.8
Punto di fusione
971 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.005%
Na: ≤0.05%
Stringa SMILE
[K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cr.2K.4O/q;2*+1;;;2*-1
XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)