V800312
Potassio cloruro
LR, ≥99%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
LR
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
≥99%
Stato
crystalline powder
pH
7
Punto di fusione
770 °C (lit.)
Densità
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤0.02%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Stringa SMILE
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)