V800287
Acido fosforico
suitable for HPLC, ≥85%
Sinonimo/i:
Acido ortofosforico
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.4 (vs air)
Tensione di vapore
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
≥85%
Stato
liquid
tecniche
HPLC: suitable
P. ebollizione
158 °C (lit.)
Punto di fusione
~40 °C (lit.)
Densità
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)