V800235
Lead(II) oxide
LR, ≥98%
About This Item
Grado
LR
Tensione di vapore
10 mmHg ( 0 °C)
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
≥98%
Forma fisica
powder
pH
9.9 (20 °C, 100 g/L)
Punto di fusione
886 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=[PbH2]
InChI
1S/O.Pb
YEXPOXQUZXUXJW-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
Organi bersaglio
Central nervous system,Kidney,Blood
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3