V800183
Iron(III) nitrate nonahydrate
LR, ≥98%
Sinonimo/i:
Ferric nitrate nonahydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
LR
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
≥98%
Stato
crystals
Punto di fusione
47 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Fe.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;;
SZQUEWJRBJDHSM-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)