V800083
Sodium tetraborate decahydrate
LR, ≥99.5%
Sinonimo/i:
Borax decahydrate, Sodium borate decahydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
LR
Nome Commerciale
Vetec™
Saggio
≥99.5%
Stato
powder
pH
9.0-9.6 (4% in water)
Densità
1.73 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
carbonate (CO32-): ≤0.05%
Cationi in tracce
As: ≤0.005%
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
CDMADVZSLOHIFP-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)