1727020
USP
Zolmitriptan Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(S)-4-({3-[2-(Methylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl}methyl)oxazolidin-2-one, 183C91, N-Desmethyl zolmitriptan
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
zolmitriptan
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
N1[C@H](COC1=O)Cc2cc3c([nH]cc3CCNC)cc2
InChI
1S/C15H19N3O2/c1-16-5-4-11-8-17-14-3-2-10(7-13(11)14)6-12-9-20-15(19)18-12/h2-3,7-8,12,16-17H,4-6,9H2,1H3,(H,18,19)/t12-/m0/s1
QGGCHSMZXKNGCK-LBPRGKRZSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)