1672723
USP
Trandolapril Related Compound E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(2S,3aR,7aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-Carboxy-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]octahydro 1H-indole-2-carboxylic acid, Trandolapril diacid, Trandolaprilat
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
trandolapril
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N2([C@@H]3[C@@H](C[C@H]2C(=O)O)CCCC3)C(=O)[C@@H](N[C@@H](CCc1ccccc1)C(=O)O)C
InChI
1S/C22H30N2O5/c1-14(23-17(21(26)27)12-11-15-7-3-2-4-8-15)20(25)24-18-10-6-5-9-16(18)13-19(24)22(28)29/h2-4,7-8,14,16-19,23H,5-6,9-13H2,1H3,(H,26,27)(H,28,29)/t14-,16+,17-,18-,19-/m0/s1
AHYHTSYNOHNUSH-HXFGRODQSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)