Documenti fondamentali
1636800
USP
Solfuro di allile
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3,3′-tiobis-1-propene, NSC 20947, Solfuro di diallile
About This Item
Formula condensata:
(CH2=CHCH2)2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.21
Beilstein:
1736016
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Densità del vapore
3.9 (vs air)
Tensione di vapore
7 mmHg ( 20 °C)
Produttore/marchio commerciale
USP
Indice di rifrazione
n20/D 1.490 (lit.)
P. ebollizione
138 °C (lit.)
Punto di fusione
−83 °C (lit.)
Densità
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C=CCSCC=C
InChI
1S/C6H10S/c1-3-5-7-6-4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
UBJVUCKUDDKUJF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
USP issued SDS can be found here.
Sales restrictions may apply.
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
46 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)